Merck
578770
Sigma-Aldrich
4-吡啶硼酸频哪醇酯
97%
登录查看公司和协议定价
别名:
4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)吡啶, 4-吡啶基硼酸频哪醇酯
经验公式(希尔记法):
C11H16BNO2
分子量:
205.06
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
检测方案
97%
形式
solid
mp
149-153 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccncc2
InChI
1S/C11H16BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h5-8H,1-4H3
InChI key
NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
576565900994525057
4-吡啶硼酸频哪醇酯 97%
578770
4-吡啶硼酸频哪醇酯
3-吡啶硼酸频哪醇酯 97%
576565
3-吡啶硼酸频哪醇酯
4-吡唑硼酸频哪醇酯 97%
525057
4-吡唑硼酸频哪醇酯
form
solid
form
solid
form
powder or solid
form
solid
mp
149-153 °C (lit.)
mp
102-104.4 °C (lit.)
mp
-
mp
142-146 °C (lit.)
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4
Minami Kato et al.
ChemSusChem, 13(9), 2379-2385 (2020-02-11)
Many types of batteries have been proposed as next-generation energy-storage systems. One candidate is a rocking-chair-type "molecular ion battery" in which a molecular ion, instead of Li+ , works as a charge carrier. Previously, we reported a viologen-type derivative as
商品
The Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is an important and extensively used reaction in organic chemistry with applications in polymer science and in the fine chemicals and pharmaceutical industries.