Merck
592277
Sigma-Aldrich
2-氯苯并咪唑
98%
登录查看公司和协议定价
经验公式(希尔记法):
C7H5ClN2
CAS号:
分子量:
152.58
EC 号:
MDL编号:
eCl@ss:
32151902
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
检测方案
98%
形式
solid
mp
207-211 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
AYPSHJCKSDNETA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
225169139122442844
2-氯苯并咪唑 98%
592277
2-氯苯并咪唑
2-溴苄胺 盐酸盐 95%
225169
2-溴苄胺 盐酸盐
异丁酰氯 98%
139122
异丁酰氯
2-溴苯磺酰氯 97%
442844
2-溴苯磺酰氯
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
mp
207-211 °C (lit.)
mp
227-230 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
一般描述
2-Chlorobenzimidazole can be synthesized by reacting benzimidazole-2-one with phosphoryl chloride in the presence of phenol.
应用
2-Chlorobenzimidazole can be used to synthesize the following:
  • 1-methyl-2-chlorobenzimidazole via reaction with dimethyl sulfate
  • 1-ethyl-2-chlorobenzimidazole via reaction with diethyl sulfate
  • 1-benzyl-2-chlorobenzimidazole via reaction with benzyl chloride
  • 2-chloro-4,5,6,7-tetrabromobenzimidazole via bromination with bromine
It may be used as a building block to synthesize 4-amino-6-benzimidazole-pyrimidines.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4
2-氯苯并噻唑 99%
Sigma-Aldrich
167576
2-氯苯并噻唑
2-溴-1-甲基-1H-咪唑 95%
Sigma-Aldrich
639850
2-溴-1-甲基-1H-咪唑
2-氨基苯并咪唑 97%
Sigma-Aldrich
171778
2-氨基苯并咪唑
?Discovery of pyrimidine benzimidazoles as Src-family selective Lck inhibitors. Part II?
Zhang G, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(23), 6691-6695 (2009)
?Polyhalogenobenzimidazoles: Synthesis and Their InhibitoryActivity against Casein Kinases?
Andrzejewska M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 11(18), 3997- 4002 (2003)
?A facile and green synthesis of N-substituted-2-chlorobenzimidazoles?
Rao S.S, et al.
Der Pharma Chemica, 5(06), 69- 72 (2013)