Merck
631833
Supelco
1,4-二氧六环 溶液
suitable for NMR (reference standard), 5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O2
CAS Number:
分子量:
88.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
濃度
5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
3 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
形式
single component solution
SMILES 字串
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI 密鑰
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
數量
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Each pack contains 10 tubes.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
12.2 °F
閃點(°C)
-11 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)