Merck
638072
Sigma-Aldrich
2-二环己基膦基-2′,6′-二甲氧基联苯基
greener alternative
98%
登录查看公司和协议定价
别名:
SPhos, S Phos
经验公式(希尔记法):
C26H35O2P
分子量:
410.53
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
检测方案
98%
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Kumada Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
环保替代产品得分
old score: 10
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
环保替代产品特性
Waste Prevention
Less Hazardous Chemical Syntheses
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp
164-166 °C (lit.)
官能团
phosphine
环保替代产品分类
SMILES字符串
COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H35O2P/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3
InChI key
VNFWTIYUKDMAOP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
638080638064901906
vibrant-m
638080
tBuXPhos
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
mp
164-166 °C (lit.)
mp
148-151 °C (lit.)
mp
187-190 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.), 165.5 °C
greener alternative product score
old score: 10
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product score
old score: 12
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product score
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product score
-
一般描述
SPhos[2-二环己基膦基-2′,6′-二甲氧基联苯]是由Buchwald研究组开发的一种空气稳定的富电子二芳基膦配体,可用于增强交叉偶联反应期间钯催化剂的反应性。
我们竭诚为您带来满足绿色替代产品四大类别要求的替代产品。本品属于重新设计产品类别,在“防止废弃物”、“危险性较小的化学合成”和“ 本质更安全的化学成分,以预防事故”绿色化学原则方面取得了重大进步。 点击此处查看其DOZN记分卡。
应用
了解有关 Buchwald 膦配体的更多信息
对于小规模和高通量用途,产品为ChemBeads (932191
SPhos可用作以下反应的配体:
  • 钯催化的Boc-保护氨甲基三氟硼酸盐与芳基氯化物或杂芳基氯化物之间的Suzuki-Miyaura交叉偶联反应,形成相应的氨甲基芳烃。
  • 钯催化的4-甲基取代哌啶基锌试剂与不同芳基或杂芳基碘化物之间的Suzuki-Miyaura交叉偶联反应,形成各种取代哌啶。
  • riccardin C多步合成过程中的分子内Suzuki-Miyaura偶联,形成18-元大环。
与钯一起使用,产生用于C-N键形成的高活性催化剂。
用于Suzuki-Miyaura偶联反应的高度通用配体; 芳基氯、受阻联芳基、杂联芳基。
法律信息
使用涉及的专利号:US 6307087;EP 1097158;JP 5758844;CA 2336691
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
Evidence for the formation and structure of palladacycles during Pd-catalyzed C-N bond formation with catalysts derived from bulky monophosphinobiaryl ligands.
Eric R Strieter et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(6), 925-928 (2005-12-29)
Pd-catalyzed Suzuki?Miyaura reactions of aryl halides using bulky biarylmonophosphine ligands
Altman, Ryan A., and Stephen L. Buchwald
Nature Protocols, 2.12 (2007)
Synthesis and Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reactions of Potassium Boc-Protected Aminomethyltrifluoroborate with Aryl and Hetaryl Halides.
Molander GA and Shin I.
Organic Letters, 13(15), 3956-3959 (2011)
Synthesis of riccardin C and its seven analogues. Part 1: The role of their phenolic hydroxy groups as LXR? agonists
Hioki, Hideaki, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 19.3, 738-741 (2009)
A general solution for unstable boronic acids: slow-release cross-coupling from air-stable MIDA boronates
Knapp, David M., Eric P. Gillis, and Martin D. Burke
Journal of the American Chemical Society, 131.20, 6961-6963 (2009)
商品
Buchwald Phosphine Ligands
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
相关内容
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.