650951
Sigma-Aldrich
2,6-二氟-3-乙氧基苯硼酸
Empirical Formula (Hill Notation):
C8H9BF2O3
CAS号:
分子量:
201.96
MDL number:
PubChem Substance ID:
SMILES string
CCOc1ccc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C8H9BF2O3/c1-2-14-6-4-3-5(10)7(8(6)11)9(12)13/h3-4,12-13H,2H2,1H3
InChI key
XNCPAOSJJNRPHW-UHFFFAOYSA-N
Packaging
2, 10 g in glass bottle
Other Notes
含有不定量的酸酐
Pictograms
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary Statements
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
UN 3261 8 / PGII
WGK Germany
3
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。