652156
Sigma-Aldrich
2-[[4′-(三氟甲氧基)苯氧基]甲基]苯硼酸
Empirical Formula (Hill Notation):
C14H12BF3O4
CAS号:
分子量:
312.05
MDL number:
PubChem Substance ID:
mp
153-167 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccccc1COc2ccc(OC(F)(F)F)cc2
InChI
1S/C14H12BF3O4/c16-14(17,18)22-12-7-5-11(6-8-12)21-9-10-3-1-2-4-13(10)15(19)20/h1-8,19-20H,9H2
InChI key
VVFYLZIEJWOSIP-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1, 5 g in glass bottle
Other Notes
含不定量的酸酐
Hazard Statements
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
3
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。