化驗
95%
反應適用性
reagent type: ligand
mp
280-286 °C
SMILES 字串
[Cl-].Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H27N2.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;/h9-13H,7-8H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
一般說明
應用
N-杂环卡宾催化剂前体用于:
- 叠氮化物与末端乙炔的区域选择性环加成反应,生成 1,4-二取代的三唑。内部乙炔也可与该催化剂一起使用。
- Markovnikov 型末端炔烃的水合作用
- 酮的氢化硅烷化和叠氮化物和炔烃的环加成
- Suzuki-Miyaura 反应
- 发光实验
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
随着金属络合物催化的未活化底物的交叉偶联反应领域的快速进展,通过引入大量的非手性和手性膦配体化合物库,已变革了化学市场。
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
Emerging class of privileged ligands
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.