Merck
665266
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-双[(2S,5S)-2,5-二甲基磷]苯
kanata purity
别名:
(2S,2′S,5S,5′S)-2,2′,5,5′-四甲基-1,1′-(邻亚苯基)二磷烷, (S,S)-Me-DUPHOS, (S,S)-甲基-DUPHOS
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H28P2
CAS Number:
分子量:
306.36
Beilstein:
4810602
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
mp
67-76 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
C[C@H]1CC[C@H](C)P1c2ccccc2P3[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C18H28P2/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m0/s1
InChI 密鑰
AJNZWRKTWQLAJK-VGWMRTNUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
与 Kanata Chemical Technologies, Inc. 联合销售,仅供研究使用。这些化合物由 E.I. du Pont de Nemours and Company 授权制造和销售,此许可不包括利用这些化合物制备在制药领域销售的产品的权利。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)