About This Item
线性分子式:
HS(CH2)11(OCH2CH2)4OH
分子量:
380.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
90%
折射率
n20/D 1.475
密度
0.997 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C19H40O5S/c20-10-12-22-14-16-24-18-17-23-15-13-21-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-19-25/h20,25H,1-19H2
InChI 密鑰
IOBMVUDHPRVCSO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
(11-巯基十一烷基)四(乙二醇)(MUTEG) 是一种封端剂,适用于多种纳米颗粒的表面修饰。它也可用作有效的蛋白排斥剂。
應用
MUTEG可用于修饰纳米金颗粒,其潜在用途是信号肽以及用作荧光探针和电催化膜。它还可以促进聚合物基材上蛋白质的传感,用于生物传感器应用。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)