Merck
690082
Sigma-Aldrich
苯甲酰乙酸乙酯
Arxada quality, ≥91.0% (GC)
别名:
3-氧代苯丙酸乙酯, 苄酸乙酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5COCH2COOC2H5
CAS号:
分子量:
192.21
Beilstein:
389944
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
6.6 (vs air)
方案
≥91.0% (GC)
表单
liquid
质量
Arxada quality
制造商/商品名称
Arxada AG
折射率
n20/D 1.52 (lit.)
沸点
265-270 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
闪点(°F)
284.0 °F - closed cup
闪点(°C)
140 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)