About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H36ClCuN2
CAS Number:
分子量:
487.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
氯[1,3-双(2,6-二异丙基苯基)咪唑-2-亚基]铜(I),
形狀
powder
品質等級
反應適用性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES 字串
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(\C2=[Cu]\Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.ClH.Cu/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;/h9-16,18-21H,1-8H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
JPUFNIIPFXQOCB-UHFFFAOYSA-M
相关类别
應用
"用于烯烃和羰基的还原、卡宾转移反应、烯烃氮杂环丙化反应和醛类亚甲基化反应。"
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)