Merck
709832
Sigma-Aldrich
3-氟-2-甲酰基苯基硼酸
≥95%
登录to View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Change View
Select a Size
Change View
Empirical Formula (Hill Notation):
C7H6BFO3
分子量:
167.93
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
检测方案
≥95%
形式
powder
mp
123-127 °C
储存温度
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-4,11-12H
InChI key
GVHWLCYABLWGIR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
679445683809666467
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid 90%
Sigma-Aldrich
679445
3-(溴甲基)苯硼酸
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid ≥95.0%
Sigma-Aldrich
683809
2-甲氧羰基苯硼酸
5-Indolylboronic acid ≥95%
Sigma-Aldrich
666467
5-吲哚硼酸
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
mp
123-127 °C
mp
224-228 °C
mp
102-107 °C
mp
170-175 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
一般描述
可能含不定量的酸酐
应用
  • Undergoes unprecedented tautomeric rearrangement in solution
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA