化驗
≥99.0% (NT)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −12.5±0.5°, c = 1% in H2O
光學純度
enantiomeric ratio: ≥97.0 (enzymatic)
特點
chiral
雜質
≤1% water
mp
163-165 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI 密鑰
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
L-乳酸钠是L-乳酸的钠盐,它是有机合成中广泛使用的手性合成砌块,用于制备各种手性化合物。它也可用作合成化学应用中的温和的还原剂。
應用
L-乳酸钠用途:
- 作为D-葡糖酸钙的溶解试剂。
- 作为含Sn硅酸盐催化剂合成中的结晶试剂。
- 作为手性合成砌块用于合成手性吡咯烷中间体,后者可进一步合成手性吡咯烷鎓离子液。
- 作为CuO选择性还原为Cu纳米棒的温和还原剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1