About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18Cl2Pd2
CAS Number:
分子量:
518.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
Product Name
氯化钯(π-肉桂基)二聚物, 97%
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
218-220 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[Pd].Cl[Pd].[CH2][CH][CH]c1ccccc1.[CH2][CH][CH]c2ccccc2
InChI
1S/2C9H9.2ClH.2Pd/c2*1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;;;;/h2*2-8H,1H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
SHWAPUDBEQXXLQ-UHFFFAOYSA-L
應用
氯化钯(π-肉桂基)二聚体可在以下情形中用作催化剂:
也可在α酰胺不对称芳基化中用作钯来源。
- 氨交叉偶联反应,用于合成芳香胺。
- 芳基三氟甲基磺酸至氟化物转换。
也可在α酰胺不对称芳基化中用作钯来源。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3