722715
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)tetrahydrofuran hydrochloride
95%
别名:
(3-Tetrahydrofuranyl)methylamine hydrochloride, (3-Tetrahydrofuranyl)methanamine hydrochloride
线性分子式:
C5H11NO · HCl
CAS号:
分子量:
137.61
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
mp
72-92 °C
SMILES string
Cl.NCC1CCOC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-3-5-1-2-7-4-5;/h5H,1-4,6H2;1H
InChI key
LZHYUVOFRJAJKS-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Target Organs
Respiratory system
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。