732923
Sigma-Aldrich
7-溴色酮-3-吡咯甲醛
别名:
7-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carboxaldehyde, 7-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-7-bromochromone
Empirical Formula (Hill Notation):
C10H5BrO3
CAS号:
分子量:
253.05
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
200-205 °C
Quality Level
SMILES string
Brc1ccc2C(=O)C(C=O)=COc2c1
InChI
1S/C10H5BrO3/c11-7-1-2-8-9(3-7)14-5-6(4-12)10(8)13/h1-5H
InChI key
RHZCLJVPYDQHRZ-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary Statements
RIDADR
UN 2811 6.1 / PGIII
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。