733598
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine-2-thioamide
97%
别名:
3-Methyl-2-pyridinecarbothioamide
Empirical Formula (Hill Notation):
C7H8N2S
CAS号:
分子量:
152.22
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
mp
135-140 °C
SMILES string
Cc1cccnc1C(N)=S
InChI
1S/C7H8N2S/c1-5-3-2-4-9-6(5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
InChI key
PEENLLJOQZUCDN-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary Statements
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 1
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。