Merck
739316
PEDOT:PSS
conductive inkjet ink, 0.8% aqueous dispersion
可持续性特点
别名:
Orgacon ™ IJ-1005, PEDOT:PSS, 聚(2,3-二氢噻吩并-1,4-二恶英)-聚(苯乙烯磺酸盐)
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
聚乙撑二氧噻吩-聚 苯乙烯磺酸盐, 0.8% in H2O, conductive inkjet ink
description
Electrodes
Quality Segment
form
liquid
contains
1-5% Ethanol, 5-10% Diethylene glycol
sustainability
Sustainability features
concentration
0.8% in H2O
sheet resistance
110 Ω/sq
refractive index
n20/D 1.340
pH
1.5-2.5
viscosity
7-12 cP(22 °C)
density
0.985 g/mL at 25 °C
application(s)
solar energy
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的 12 项原则”的一项或多项原则要求。该产品用于能量转化和储存,因此已提高能源效率。 点击此处了解更多信息。
聚(3,4-乙撑二氧噻吩)-聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)是有机半导体,由共轭PEDOT掺杂作为反荷离子的磺化PSS。PEDOT负责传导机制,PSS形成水合胶体溶液。
PEDOT:PSS导电率高,抗氧化性好,适用于电磁屏蔽和噪声抑制。因此,形成的聚合物薄膜在可见光光谱中具有很高的透明度,甚至在近红外区域和近紫外区域也是如此,几乎可100%吸收波长从900 nm到2000 nm的光。从400nm到800nm无最大吸收。
Application
从900nm到2000nm几乎100%吸收。从400nm到800nm无最大吸收。 导电聚合物混合。
PEDOT:PSS作为本征导电聚合物,可涂覆在各种基底和纳米颗粒(如富勒烯(C60))上,低成本用于基于电子和光电的应用。 可通过PEDOT:PSS与聚乙二醇二丙烯酸酯制备导电水凝胶,或可应用于组织工程。
Legal Information
Agfa-Gevaert N.V. 产品
Orgacon is a trademark of Agfa-Gevaert N.V.
Still not finding the right product?
存储类别
10 - Combustible liquids
怎么回事?
WGK 2
闪点 (F)
Not applicable
闪点 (°C)
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)