About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7N(CH3)3(Cl)
CAS Number:
分子量:
207.78
Beilstein:
4005082
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
辛基三甲基氯化铵, ≥97.0% (AT)
化驗
≥97.0% (AT)
形狀
crystals
SMILES 字串
[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C11H26N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12(2,3)4;/h5-11H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
AQZSPJRLCJSOED-UHFFFAOYSA-M
應用
Trimethyloctylammonium chloride (TOMAC) is a cationic surfactant that can be used:
  • To separate SiC from ground SiO2 by flotation method.
  • To prepare porous organosilicates using 1,2-bis(trimethoxysilyl)ethane as a silica precursor.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)