751723
Sigma-Aldrich
3-Iodo-5-methoxyphenylboronic acid MIDA ester
95%
Empirical Formula (Hill Notation):
C12H13BINO5
分子量:
388.95
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
mp
260-266 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(I)cc(c1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C12H13BINO5/c1-15-6-11(16)19-13(20-12(17)7-15)8-3-9(14)5-10(4-8)18-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChI key
ZAVFGIVEDDOQQV-UHFFFAOYSA-N
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。