所有图片(1)
761796
Sigma-Aldrich
5-Bromobenzofuran
97%
别名:
5-Bromobenzo[b]furan
Empirical Formula (Hill Notation):
C8H5BrO
CAS号:
分子量:
197.03
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
100
测定
97%
折射率
n20/D 1.605
密度
1.573 g/mL at 25 °C
SMILES string
Brc1ccc2occc2c1
InChI
1S/C8H5BrO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5H
InChI key
AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)