763217
Sigma-Aldrich
Dichloro[8-(di-tert-butylphosphinooxy)quinoline]palladium(II)
97.0%
Empirical Formula (Hill Notation):
C17H24Cl2NOPPd
CAS号:
分子量:
466.68
MDL number:
PubChem Substance ID:
assay
97.0%
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
242-262 °C (decomposition)
SMILES string
Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(Oc1cccc2cccnc12)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H24NOP.2ClH.Pd/c1-16(2,3)20(17(4,5)6)19-14-11-7-9-13-10-8-12-18-15(13)14;;;/h7-12H,1-6H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
IUJIYKGGIOACAN-UHFFFAOYSA-L
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
3
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。