772488
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloropyridine-3-carboxylic acid
97%
别名:
2-Amino-6-chloronicotinic acid
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H5ClN2O2
CAS号:
分子量:
172.57
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
100
测定
97%
mp
224-230 °C (decomposition)
SMILES string
Nc1nc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI key
INERBKPRIWEQRQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
hazcat
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
storage_class_code
11 - Combustible Solids
WGK Germany
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)