品質等級
mp
228.65 °C
SMILES 字串
[Cs]F.Cl[C+]1=[N](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)C=CN1C3=C(C(C)C)C=CC=C3C(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C27H36ClN2.ClH.Cs.FH/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)29-15-16-30(27(29)28)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8;;;/h9-20H,1-8H3;1H;;1H/q+1;;+1;/p-2
InChI 密鑰
AHNDOFVAHQKSBA-UHFFFAOYSA-L
一般說明
PhenoFluor™混合物是质量比为1:2的N,N′-1,3-双(2,6-二异丙基苯基)氯化咪唑和CsF的混合物。
應用
PhenoFluor™ Mix是PhenoFluor的一款桌面稳定的替代试剂™用于苯酚的脱氧氟化,包括缺电子、富电子和杂环酚。利用PhenoFluor™ Mix进行的脱氧氟化操作简易且可扩展。
其他說明
在使用前充分混匀。材料在不使用时可分离。
法律資訊
PhenoFluor是SciFluor Life Sciences, LLC的注册商标
PhenoFluor is a trademark of SciFluor Life Sciences, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Kidney,Adrenal gland, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3