Merck
798738
银纳米粒子油墨
30 wt % dispersion in ethylene glycol
别名:
导电墨水, 银墨水
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
线性分子式:
Ag
分子量:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
银纳米粒子油墨, 30 wt % dispersion in ethylene glycol
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
description
Electrodes
specific gravity 1.53 +/- 0.05 g/ml
form
suspension
concentration
30 wt % dispersion in ethylene glycol
resistivity
≤20 μΩ-cm (after sintering at 200 °C, 2h)
≤45 μΩ-cm (after sintering at 120 °C, 2h)
≤7 μΩ-cm (after sintering at 240 °C, 4h)
particle size
115 nm (d90 (by Brookhaven))
70 nm (d50 (by Brookhaven))
avg. part. size
180 nm
surface tension
45 dyn/cm
viscosity
28 cP(25 °C, Brookfield) (Con Spindle 42)
Quality Level
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Application
该墨水适用于数字印刷,如喷墨和气溶胶系统,以及光伏电池印刷电子器件、FPD、RFID、PCB装饰。
Disclaimer
本品不可用作全球生物杀灭剂法规监管的生物杀灭剂,包括但不限于:美国联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法(US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act)、欧盟生物杀灭剂法规(European Biocidal Products Regulation)、加拿大虫害管理监管机构(Canada’s Pest Management Regulatory Agency)、土耳其生物杀灭剂法规(Turkey’s Biocidal Products Regulation)、韩国生物杀灭剂法(Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR))等。
General description
银是一种良好的导体, 具有抗氧化性。它可用于印刷导线和可打印墨水(基于银纳米粒子)。纳米银的其他大规模应用包括太阳能电池金属化、薄膜电子设备、传感器和催化剂等。
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Bang JH, et al.
Material Matters, 7(2) null
商品
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.