化驗
99.9% trace metals basis
形狀
mesoporous
表面積
1400-1600 m2/g
粒徑
≤15 μm
孔徑
0.4-0.6 cm3/g pore volume
2-4 nm pore diameter
3 nm
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
以水玻璃为原料,水热法合成了 MCM-48 分子筛。晶体结构以截短的菱形十二面体的形式存在。
應用
介孔二氧化硅是具有多孔结构的无机材料,可用于色谱、催化、药物递送和成像。