900414
Sigma-Aldrich
荧光碳纳米材料
别名:
CDs, QDs, C 点
NACRES:
NA.23
描述
Quantum Efficiency: >5%
质量水平
100
形式
dispersion
浓度
≥0.2% in H2O
荧光
λem 450-550 nm
一般描述
碳量子点 (CQDs) 作为一类新型的荧光碳纳米材料,因其高稳定性、良好的导电性、生物相容性、低毒性、环境友好性、在水中的分散性和低光漂白性等诱人性能而备受关注。
我们的 CQDs 具有强大的和可调谐的荧光发射属性,可通过激发波长控制,使其在成像、生物医学、光学、催化和传感等领域的应用成为可能。
应用
  • 生物成像
  • 光催化
  • LED
  • 能量转换
  • 传感
包装
10 mL in glass bottle
分析证书
原产地证书 (CofO)
Carbon quantum dots: synthesis, properties and applications.
Wang Y and Hu A.
Journal of Material Chemistry C, 2, 6921-6939 (2014)
Carbon quantum dots and their applications.
Lim SY, et al.
Chemical Society Reviews, 44(1), 362-381 (2015)
Engineering surface states of carbon dots to achieve controllable luminescence for solid-luminescent composites and sensitive Be2+ detection.
Li X, et al.
Scientific Reports, 4976 (2014)
技术文章
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
了解更多
Synthesis and Applications of Graphene Nanoribbons Synthesized
了解更多
相关内容
阐释了石墨烯量子点的属性、合成及应用。GQD具有无毒性、良好溶解性、稳定的光激发光以及更好的表面接枝属性等优势。
了解更多