902799
Sigma-Aldrich
1,1′-(1,2-Ethynediyl)bis[4-(trifluoromethyl)benzene]
≥95%
Empirical Formula (Hill Notation):
C16H8F6
CAS号:
分子量:
314.23
MDL number:
NACRES:
NA.22
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。