Merck
918008
Sigma-Aldrich
GPhos
≥95%
登录查看公司和协议定价
别名:
(3-(tert-Butoxy)-2′,6′-diisopropyl-6-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)dicyclohexylphosphane
经验公式(希尔记法):
C35H53O2P
分子量:
536.77
质量水平
检测方案
≥95%
形式
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
230-233 °C
官能团
phosphine
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
763314900331901215
vibrant-m
918008
GPhos
vibrant-m
763314
sSPhos Pd G2
vibrant-m
900331
VPhos
vibrant-m
901215
Ephos
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
mp
230-233 °C
mp
193-194 °C (decomposition)
mp
113-118 °C
mp
161-162 °C
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
应用
GPhos is a dialkylbiaryl monophosphine ligand developed by the Buchwald group for aryl amination reactions. The GPhos Pd oxidative addition complex (OAC) enables room temperature C-N couplings with complex substrates at higher efficiency than previously developed ligands.
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA