化驗
99%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H14N2O/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-7H2
InChI 密鑰
RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
由于4-(2-氨基乙基)吗啉可用作重要的溶酶体靶向基团,因此其已广泛用于生物医学应用中。 它的一些应用包括:
- 在活细胞硫化氢成像过程中,用于溶酶体靶向荧光探针的合成。
- 合成1,8-萘二甲酰亚胺缀合的Troger碱,以用作靶向脱氧核糖核酸(DNA)的荧光探针。
- 用于分子内电荷转移-光诱导电子转移-荧光共振能量转移(ICT-PET-FRET)荧光探针的合成,其可用于监测活细胞的pH变化。
- 它还可用作合成各种抗微生物剂的前体。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges