化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.581 (lit.)
bp
262-263 °C (lit.)
mp
22 °C (lit.)
密度
1.260 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-甲氧基苯甲酰氯是一种反应性酰化剂,可与羧酸、醇和胺反应,生成相应的羧酸酐、酯和酰胺。
4-甲氧基苯甲酰氯与硫氰酸钾通过亲核加成-消去反应生成异硫氰酸酯衍生物。
4-甲氧基苯甲酰氯与硫氰酸钾通过亲核加成-消去反应生成异硫氰酸酯衍生物。
應用
- 对甲氧基苯甲酰氯可作为自由基前驱体在可见光催化下合成各种杂环化合物。
- 可用于合成铑催化的烯烃硅氢化反应的酰基膦配体。
- 4-甲氧基苯甲酰氯修饰的氧化铟锡 (ITO) 作为阴极制备有机电致发光二极管 (OLEDs) 已有报道。
- 1,3 二酮可用于一锅法合成多种吡唑衍生物。
- 它也可用于像松果菊苷 A 和盐孢酰胺 A 等生物活性化合物的全合成。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)