化驗
99%
形狀
crystals
mp
198-200 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
InChI 密鑰
IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-苯甲酰苯甲酸是二苯甲酮衍生物。其可氢解为 4-苄基苯甲酸。沾有对苯甲酰苯甲酸的棉织物在紫外光照射下表现出农药降解能力。
應用
4-苯甲酰苯甲酸和甲基丙烯酸可作为配体用于合成具有发光属性的新型 Tb (III) 三元络合物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3