Merck
All Photos(4)
B1378
Sigma-Aldrich
2,6-二--丁基-4-甲基苯酚
≥99.0% (GC), powder
Synonym(s):
2,6-二叔丁基-对甲酚, 2,6-二叔丁基对甲基苯酚, BHT, DBPC, 二丁基羟基甲苯
Linear Formula:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
220.35
Beilstein:
1911640
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
7.6 (vs air)
质量水平
200
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 20 °C)
测定
≥99.0% (GC)
形式
powder
自燃温度
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 100 mg/mL
vegetable oils: soluble
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
包装
100, 500 g in poly bottle
1 kg in poly bottle
生化/生理作用
二丁基羟基甲苯 (BHT) 是一种酚类抗氧化剂。它可以抑制脂类过氧化。它会导致小鼠肺部损伤以及促进肿瘤生长,这可能是由于 BHT 的代谢产物造成,即 6-叔丁基-2-[2′-(2′-羟基甲基)-丙基]-4-甲基苯酚。还报道了 BHT 的代谢产物会引起培养细胞中的 DNA 链断裂以及核小体间 DNA 断裂(细胞凋亡的典型特征)。向大鼠进行单次 BHT 腹腔注射(60mg/kg 体重)会引起肝、肾、心脏、脾、大脑和肺部的核 DNA 甲基转移酶活动的显著提高。用 BHT 孵育肺泡巨噬细胞可以显著降低 TNF-α 的含量,这可以解释该抗氧化剂缓解炎症的机理。用 BHT 预孵育经阿司匹林处理的血小板可以抑制由蛋白激酶 C 活化剂引起的分泌、聚集以及蛋白质磷酸化。BHT 还可抑制由黄曲霉素 B1 诱发的肝癌形成。
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(F)
260.6 °F - open cup
闪点(C)
127 °C - open cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service