B38503
双(2-氯乙基)胺 盐酸盐
98%
别名:
β,β′-二氯乙基胺盐酸盐, 1,5-二氯-3-氮杂戊烷盐酸盐, 2,2′-Di氯乙基胺盐酸盐, 2-氯-N-(2-氯乙基)乙胺盐酸盐, N,N-双(2-氯乙基)胺盐酸盐, 二(2-氯乙基)胺盐酸盐, 双(β-氯乙基)胺盐酸盐, 双(2-氯乙基)氯化铵, 双(2-氯乙基)胺盐酸盐, 盐酸氮芥Nornitrogen mustard hydrochloride
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
线性分子式:
(ClCH2CH2)2NH·HCl
CAS Number:
分子量:
178.49
Beilstein:
3550356
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
mp
212-214 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.ClCCNCCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
InChI 密鑰
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
双(2-氯乙基)胺盐酸盐可作为起始材料合成哌嗪衍生物。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No information available.
閃點(°C)
No information available.