蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
5.7 psi ( 20 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
自燃溫度
716 °F
expl. lim.
9.8 %
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−67 °C (lit.)
密度
0.696 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
InChI 密鑰
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
叔丁胺是一种有机化合物,用作合成亚砜胺的中间体。
應用
叔丁胺(TBA)可用于以下应用:
- 它是去除纳米颗粒表面PVP等表面活性剂和KBr等封端剂的有效溶剂。
- 铂、氨基酸和TBA的混合配合物具有有效的抗肿瘤活性。
- 它是2-芳基苯基(二苯基)锍盐氮丙啶化形成相应的 N-叔丁基氮丙啶的有效碱。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-36.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-38 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles