Merck
BAF169570000
SP Bel-Art® Cone Style Acid/Solvent Bottle Carrier
to hold, one 2.5 Liter Bottle (5 pints)
登录查看公司和协议定价
物料
conical
特点
to hold one 2.5 Liter Bottle (5 pints)
manufacturer/tradename
Bel-Art F16957-0000
直径× 高度
7.125 in. (180 mm) × 13.5 in. (350 mm)
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
Z177504BAF116610000BAF116370006
vibrant-m
Z177504
Scienceware® bottle carrier
vibrant-m
BAF116610000
SP Bel-Art® indicator bottles
vibrant-m
BAF116370006
Bel-Art® Dropper Bottle
feature
to hold one 2.5 Liter Bottle (5 pints)
feature
Holds 1 x 4 L bottle
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
Bel-Art F16957-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art H16958-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F11661-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F11637-0006
diam. × H
7.125 in. (180 mm) × 13.5 in. (350 mm)
diam. × H
20 cm (8 in.) × 37 cm (14⅜ in.)
diam. × H
-
diam. × H
-
一般描述
Polyethylene carriers with epoxy coated, heavy-gauge steel wire bails have wide ribs in both the sides and on the bottom to support and cushion bottles.
特点和优势
  • Cone style lid has a 16mm (⅝”) opening in the top for insertion of tubing; simplifies the transfer of liquids without pouring
  • Truncated style lid permits pouring without the removal of the lid
  • Designed to hold standard US reagent bottles
法律信息
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA