Merck
所有图片(4)
主要文件
BAF171300018
SP Bel-Art® Pipette Jar for Cleanware Pipette Rinsing System
diam. × H 15.2 cm (6 in.) × 46 cm (18 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.01
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F17130-0018
直徑× 高度
15.2 cm (6 in.) × 46 cm (18 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Store and soak pipettes in these leakproof, molded polyethylene Pipette Jars.
特點和優勢
  • Withstands all common cleaning solutions at room temperature, including sulfuric acid/dichromate
法律資訊
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)