主要文件
BR137630
BRAND®磁性搅棒,PTFE,十字头
crosshead, H × D 5 mm × 10 mm
别名:
PTFE, 磁性搅棒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122401
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated
crosshead
製造商/商標名
BRAND 137630
高度 × 直徑
5 mm × 10 mm
長度
10 mm
直徑
5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Steady spinning position. Excellent stirring action.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)