主要文件
BR29125
BRAND®移液管冲洗系统,移液管冲洗器
high-density polyethylene, capacity 17 L, L × I.D. 1000 mm × 150 mm
别名:
移液管, 移液管冲洗器, 移液管冲洗系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103200
NACRES:
NB.35
物料
high-density polyethylene
制造商/商品名称
BRAND 29125
长度 × 内径
1000 mm × 150 mm
容量
17 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PE-HD. Trouble-free and gentle cleaning of pipettes with repetitive siphon rinsing. Water supply connection with hose nozzle outer Ø 12 mm. Soaking jar and pipette basket sold separately. Adjust the water flow to approx. 2 L/min.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)