BR41012
BRAND®刻度烧杯,有把手和倾口
polypropylene, graduation, embossed, 2000 mL, accuracy: 50 mL
别名:
刻度烧杯, 塑料
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
feature
graduation embossed
manufacturer/tradename
BRAND 41012
measuring range
2000 mL, accuracy: 50 mL
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。