Merck
BR4630131
BRAND®Dispensette® S 有机,模拟可调瓶口分液器
volume range 0.5-5 mL, with recirculation valve
登录to View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Change View
Select a Size
Change View
别名:
bottle top dispensers
特点
incremental 0.1 mL
DE-M marking
with recirculation valve
manufacturer/tradename
BRAND 4630131
体积范围
0.5-5 mL
配件
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
BR4630140BR4630151BR4630150
manufacturer/tradename
BRAND 4630131
manufacturer/tradename
BRAND 4630140
manufacturer/tradename
BRAND 4630151
manufacturer/tradename
BRAND 4630150
fitting
(GL 28/S28), GL 32, GL 38, S 40
fitting
(GL 28/S28), GL 32, GL 38, S 40
fitting
(GL 32-33), GL 38, S 40
fitting
(GL 32-33), GL 38, S 40
volume range
0.5-5 mL
volume range
1-10 mL
volume range
2.5-25 mL
volume range
2.5-25 mL
一般描述
Dispensette S 有机分液器是分配有机溶剂和酸的理想选择
特点和优势
  • 液体填充和分配极其容易
  • 通过优化的流动通道进行简单灌注
  • 具有内部扇形轨道,可快速安全地调节容量
其他说明
模拟可调 - 具有新型内部扇形轨道的快速安全体积设置。可使用随附的工具进行简单的校准调整。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
分析证书(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
实验方案
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
相关内容
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.