About This Item
线性分子式:
HSCH2CH(NH2)COOC2H5 · HCl
CAS Number:
分子量:
185.67
Beilstein:
3562600
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
L-半胱氨酸乙酯 盐酸盐, 98%
化驗
98%
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −7.9°, c = 1 in 1 M HCl
光學純度
ee: 99% (GLC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white
mp
123-125 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-2-8-5(7)4(6)3-9;/h4,9H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1
InChI 密鑰
JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)