Merck
C56352
Sigma-Aldrich
氯代叔丁烷
99%
别名:
叔丁基氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCl
CAS Number:
分子量:
92.57
Beilstein:
1730872
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
3.2 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
4.82 psi ( 20 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
51-52 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI 密鑰
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 2-氯-2-甲基丙烷是一种烷化剂,用于对丁基分子进行官能化 。
  • 它与离子液体1-丁基-3-甲基咪唑溴化物一起用作有效的氯化剂,用于将醇转化成氯化物。
  • 它也可用于通过相应醇处理来制备丁基醚。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-14.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-26 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)