Merck
CLS563525
Pyrex® wide mouth micro volumetric flask with Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
登录查看公司和协议定价
别名:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5635
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
wide-mouth
塞子尺寸
13
无菌性
non-sterile
特点
class A
closure type ST stopper
包装
case of 6
制造商/商品名称
Corning 5635-25
容量
25 mL
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
CLS5635250CLS563550CLS5635100
feature
class A, closure type ST stopper
feature
closure type ST stopper
feature
class A, closure type ST stopper
feature
class A
capacity
25 mL
capacity
250 mL
capacity
50 mL
capacity
100 mL
manufacturer/tradename
Corning 5635-25
manufacturer/tradename
Corning 5635-250
manufacturer/tradename
Corning 5635-50
manufacturer/tradename
Corning 5635-100
packaging
case of 6
packaging
case of 6
packaging
case of 6
packaging
case of 6 ea
stopper size
13
stopper size
19
stopper size
13
stopper size
16
一般描述
The heavy duty, wide mouth facilitates filling and mixing.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA