About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
製造商/商標名
Corning 6180-50
閥桿長度
65 mm
閥桿外徑
8-9 mm
頂端內徑
50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)