Merck
D126608
普鲁泊福
97%
别名:
2,6-双(1-甲基乙基)苯酚, 普鲁泊福
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
[(CH3)2CH]2C6H3OH
化学文摘社编号:
分子量:
178.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-206-6
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
vapor pressure
5.6 mmHg ( 100 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
InChI key
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
General description
2,6-二异丙基苯酚(一种强疏水取代苯酚)是一种新型静脉麻醉剂。已研究 2,6-二异丙基苯酚(异丙酚)的抗氧化属性。2,6-二异丙基苯酚是一种有效的静脉注射催眠药,广泛用于麻醉诱导和维持以及重症监护病房的镇静。用于全身麻醉的诱导和维持。
Application
2,6-二异丙基苯酚是研究其对离体大鼠肝线粒体氧化磷酸化作用的合适试剂。是制备双(2,6-二异丙基苯氧基)双(2-甲基-8-喹啉)钛 (IV) 配合物的合适试剂。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 普鲁泊福
象形图
Exclamation mark
警示词
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
存储类别
10 - Combustible liquids
怎么回事?
WGK 3
闪点 (F)
235.4 °F - closed cup
闪点 (°C)
113 °C - closed cup
PPE(个人防护设备)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)