Merck
D155624
Sigma-Aldrich
2,2-二甲基-1,3-二噁茂烷
98%
别名:
丙酮乙二醇缩酮, 丙酮缩乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O2
CAS Number:
分子量:
102.13
Beilstein:
102775
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)6-3-4-7-5/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
SIJBDWPVNAYVGY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)