D23602
200
<8 mmHg ( 20 °C)
≥99%
liquid
662 °F
15.2 %
n20/D 1.458 (lit.)
140 °C (lit.)
−12 °C (lit.)
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
NCCCN
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
rat ... Grin2a(24409)
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
Danger
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
3 - Flammable liquids
WGK 1
122.0 °F
50 °C
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。