Merck
DWK14395-500
KIMBLE® KIMAX® Media bottle
with cap, round transparent borosilicate glass bottle, bottle capacity (500 mL), non-sterile
登录查看公司和协议定价
物料
blue polypropylene cap
round transparent borosilicate glass bottle
无菌性
non-sterile
特点
with cap
包装
case of 10 ea
制造商/商品名称
Kimble® 14395-500
瓶容量
(500 mL)
配件
GL 45 neck
GL 45
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
GL 45 Media Bottles ideal for general laboratory use including mixing, storing or transporting culture media, chemicals or solvents.
  • Enhanced graduations and marking spot made with chemically resistant white enamel paint
  • 30 mm ID opening
  • Autoclavable
  • Supplied without caps or with linerless GL 45 screw thread caps
  • Replaceable clear (natural) drip-free polypropylene pour ring is included on each bottle
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
法律信息
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA