Merck
DWK212162806
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (125 mL)
登录查看公司和协议定价
物料
borosilicate glass 3.3 flask
flat
sterilization compatibility
autoclavable compatible
特点
without cap
包装
case of 10 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 212162806
培养瓶容量
(125 mL)
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 2
此商品
DWK212165306
manufacturer/tradename
DURAN® 212162806
manufacturer/tradename
DURAN® 212165306
feature
without cap
feature
without cap
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
sterilization compatibility
autoclavable compatible
sterilization compatibility
autoclavable compatible
flask capacity
(125 mL)
flask capacity
(800 mL)
一般描述
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
其他说明
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA